Learn More
4-Brom-7-Azaindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422699 1 g 1 Gramm
15432699 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66114.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 348640-06-2 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 348640-06-2
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
MDL-Nummer MFCD08272233
InChI-Schlüssel LEZHTYOQWQEBLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-7-azaindole, 4-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-bromo, 4-bromo-7-azaindol, 4-bromo-1h-pyrrolo-2,3 pyridine, pubchem14706, 4-bromo-7-aza-1h-indole, ksc497k7l
PubChem CID 22273643
IUPAC-Name 4-Brom-1H-pyrrolo[2,3-b]Pyridin
SMILES C1=CNC2=NC=CC(=C21)Br
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-7-azaindole
Schmelzpunkt 178°C to 183°C
Farbe Gelb bis orange
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 9695211
Formelmasse 197.04
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.