Learn More
4-Bromo-m-xylene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10762961 10 g 10 Gramm
10013450 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10762961 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 294520100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-70-0
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
MDL-Nummer MFCD00000071
InChI-Schlüssel YSFLQVNTBBUKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-m-xylene, 2,4-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-dimethyl, 4-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-bromobenzene, m-xylene, 4-bromo, 1-bromo-2,4-dimethyl-benzene, 4-brom-m-xylol, pubchem3762, acmc-1aowv
PubChem CID 68503
IUPAC-Name 1-Brom-2,4-Dimethylbenzol
SMILES CC1=CC=C(Br)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-m-xylene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Menge 10 g
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589nm)
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel (CH3)2C6H3Br
Beilstein 05, II, 293
Formelmasse 185.06
Reinheit (%) ≥96.0%