Learn More
4-Brom-m-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439542
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439542 25 g 25 Gramm
11449542 100 g 100 Gramm
11459542 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11439542
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10212.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 583-70-0 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-70-0
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
MDL-Nummer MFCD00000071
InChI-Schlüssel YSFLQVNTBBUKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-m-xylene, 2,4-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-dimethyl, 4-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-bromobenzene, m-xylene, 4-bromo, 1-bromo-2,4-dimethyl-benzene, 4-brom-m-xylol, pubchem3762, acmc-1aowv
PubChem CID 68503
IUPAC-Name 1-Brom-2,4-Dimethylbenzol
SMILES CC1=CC=C(Br)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-m-xylene
Dichte 1.366
Siedepunkt 212°C to 213°C
Menge 25 g
Brechungsindex 1.551
Formelmasse 185.07
Reinheit (%) 97%