Learn More
4-Brom-N-(2,3-dihydro-6-methoxy-1,3-dimethyl-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-2-methylbenzolsulfonamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-N-(2,3-dihydro-6-methoxy-1,3-dimethyl-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-2-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 919973-83-4 |
| Summenformel | C6 H12 O6 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | OF 1 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4?,5?,6+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@]1(O)OC[C@H](O)C(O)C1O |
| IUPAC-Name | (2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.156 |
| Formelmasse | 180.063 |