Learn More
4-Brom-N-(2,4-dimethylphenyl)Benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483788 1 g 1 Gramm
15493788 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57284.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 282091-66-1
Summenformel C15H14BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 304.19
MDL-Nummer MFCD00436496
InChI-Schlüssel CGUNDMXTDHRITR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n-2,4-dimethylphenyl benzamide, 4-bromo-n-2,4-dimethyl-phenyl-benzamide
PubChem CID 774375
IUPAC-Name 4-Brom-N-(2,4-dimethylphenyl)benzamid
SMILES CC1=CC(C)=C(NC(=O)C2=CC=C(Br)C=C2)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N-(2,4-dimethylphenyl)benzamide
Menge 1 g
Formelmasse 304.19
Reinheit (%) 97%