Learn More
4-Bromo-N-(4-Methoxybenzyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15432098 1 g 1 Gramm
15442098 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55757.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 175357-73-0 | Molecular Formula: C14H14BrNO | Molecular Weight: 292.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175357-73-0
Summenformel C14H14BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 292.176
MDL-Nummer MFCD00017822
InChI-Schlüssel LJKLYFDMLGYRCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n-4-methoxyphenyl methyl aniline, 4-bromo-n-4-methoxybenzyl aniline, n-4-methoxybenzyl-4-bromoaniline, 4-bromo-phenyl-4-methoxy-benzyl-amine, 4-bromophenyl 4-methoxyphenyl methyl amine
PubChem CID 775227
IUPAC-Name 4-Brom-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]anilin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)aniline
Menge 1 g
Formelmasse 292.18
Reinheit (%) 97%