Learn More
4-Brom-N-Fmoc-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418457
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418457 1 g 1 Gramm
15438457 250 mg 250 Milligramm
15428457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51978.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 198561-04-5 | C24H20BrNO4 | 466.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 198561-04-5
Summenformel C24H20BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 466.33
MDL-Nummer MFCD00273460
InChI-Schlüssel TVBAVBWXRDHONF-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-l-4-bromophenylalanine, s-n-fmoc-4-bromophenylalanine, fmoc-phe 4-br-oh, fmoc-4-bromo-l-phenylalanine, fmoc-l-4-br-phe-oh, fmoc-p-bromo-phe-oh, fmoc-d-4-bromophenylalanine, fmoc-l-4-bromophe, fmoc-l-phe 4-br-oh, fmoc-4'-bromo-l-phe
PubChem CID 2734449
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N-Fmoc-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 165°C to 168°C
Menge 1 g
IUPAC-Name (2S)-3-(4-Bromphenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure
Formelmasse 466.33
Reinheit (%) 95%