Learn More
4-Bromo-N,N-Dimethylanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499822 25 g 25 Gramm
11409832 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499822 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10854.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 586-77-6 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
4-Bromo-N,N-dimethylaniline is used as an internal standard in the determination of iodine present as iodide (as in pharmaceuticals), iodate (as in iodized table salt) and covalently bound to organic compounds (as in milk and vegetables).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromo-N,N-Dimethylanilin wird als interner Standard bei der Bestimmung von Jod verwendet, das als Jodid (wie in Arzneimitteln), Jodat (wie in jodiertem Speisesalz) und kovalent an organische Verbindungen (wie in Milch und Gemüse) gebunden ist.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren und Metallen. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-77-6
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.08
MDL-Nummer MFCD00000093
InChI-Schlüssel XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
PubChem CID 11465
IUPAC-Name 4-Brom-N,N-dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 263°C to 265°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 2206155
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 200.08
Reinheit (%) ≥98%