Learn More
4-Brom-N,N-Dimethylbenzenesulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460050
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460050 5 g 5 Gramm
11450050 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460050 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50579.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 707-60-8
Summenformel C8H10BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 264.137
MDL-Nummer MFCD00017834
InChI-Schlüssel NQAUNPZZVCXYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-n,n-dimethyl-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-dimethyl, p-bromo-n,n-dimethylbenzenesulfonamide, 4-bromobenzenedimethylsulfonamide, 4-bromo-n,n-dimethylbenzene-1-sulfonamide, n,n-dimethyl 4-bromobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromobenzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-dimethylbenzenesulphonamide, acmc-209og0
PubChem CID 12818
IUPAC-Name 4-Brom-N,N-dimethylbenzolsulfonamid
SMILES CN(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Menge 5 g
Formelmasse 264.14
Reinheit (%) 97%