Learn More
4‚-Bromoacetanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397895 250 g 250 Gramm
11387895 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397895 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02924.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-88-8 | C8H8BrNO | 214.06 g/mol
4'-Bromoacetanilide is used as an internal standard for phenylurea and the respective metabolic products in oysters. It has also been used as a reagent in the production of a new ligand to form a coordination compex between gadolinium(III) and T=titanium(IV) oxide. It was used in the synthesis of new ligand for anchoring Gd(III) chelates onto TiO2 surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Bromacetanilid wird als interner Standard für Phenylharnstoff und die entsprechenden Stoffwechselprodukte in Austern verwendet. Wurde auch als Reagenz bei der Herstellung eines neuen Liganden verwendet, um einen Koordinationskompex zwischen Gadolinium(III) und T=Titan(IV)-oxid zu bilden. Wurde bei der Synthese von neuen Liganden zur Verankerung von Gd(III)-Chelaten auf der TiO2-Oberfläche verwendet.
Löslichkeit
Mäßig löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-88-8
Summenformel C8H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 214.06
MDL-Nummer MFCD00000092
InChI-Schlüssel MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
PubChem CID 7683
IUPAC-Name N-(4-Bromphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromoacetanilide
Schmelzpunkt 166°C to 171°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 2208091
Merck Index 14,1399
Löslichkeitsinformationen Moderately soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 214.06
Reinheit (%) 98%