Learn More
4‚-Bromoacetanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043824
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11387895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02924.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 103-88-8 | C8H8BrNO | 214.06 g/mol
4'-Bromoacetanilide is used as an internal standard for phenylurea and the respective metabolic products in oysters. It has also been used as a reagent in the production of a new ligand to form a coordination compex between gadolinium(III) and T=titanium(IV) oxide. It was used in the synthesis of new ligand for anchoring Gd(III) chelates onto TiO2 surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Bromacetanilid wird als interner Standard für Phenylharnstoff und die entsprechenden Stoffwechselprodukte in Austern verwendet. Wurde auch als Reagenz bei der Herstellung eines neuen Liganden verwendet, um einen Koordinationskompex zwischen Gadolinium(III) und T=Titan(IV)-oxid zu bilden. Wurde bei der Synthese von neuen Liganden zur Verankerung von Gd(III)-Chelaten auf der TiO2-Oberfläche verwendet.
Löslichkeit
Mäßig löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-88-8
Summenformel C8H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 214.06
MDL-Nummer MFCD00000092
InChI-Schlüssel MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
PubChem CID 7683
IUPAC-Name N-(4-Bromphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromoacetanilide
Schmelzpunkt 166°C to 171°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
Beilstein 2208091
Merck Index 14,1399
Löslichkeitsinformationen Moderately soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 214.06
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Bromoacetanilide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4'-Bromoacetanilide