Learn More
4'-Bromacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464903 500 g 500 Gramm
11444903 25 g 25 Gramm
11454903 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464903 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12222.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Labeled 4’-Bromoacetophenone possess activity against positive phototaxis of Chlamydomonas cells. A fundamental starting material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Markierte 4'-Bromacetophenone verfügen über Aktivität gegen positive Phototaxis von Chlamydomonas-Zellen. Ein grundlegendes Ausgangsmaterial für die organische Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-90-1
Summenformel C8H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 199.05
MDL-Nummer MFCD00000105
InChI-Schlüssel WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
PubChem CID 7466
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromoacetophenone
Schmelzpunkt 49°C to 53°C
Siedepunkt 255°C to 256°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 500 g
Beilstein 386015
Merck Index 14,1403
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) 98%