Learn More
4-Bromanilin, TRC
Artikelnummer. 30339279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339279 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30339279 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67996525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoaniline
CAS 106-40-1
Summenformel C6 H6 Br N
Menge 25 g
Synonym Aniline, p-bromo- (8CI), 4-Bromobenzenamine, 1-Amino-4-bromobenzene, 4-Aminobromobenzene, 4-Bromoaniline, 4-Bromophenylamine, NSC 7085, p-Aminobromobenzene, p-Aminophenyl bromide, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1
IUPAC-Name 4-Bromanilin
Molekulargewicht (g/mol) 172.02
Formelmasse 170.9684