Learn More
4-Bromanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromoaniline |
| CAS | 106-40-1 |
| Summenformel | C6 H6 Br N |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Aniline, p-bromo- (8CI), 4-Bromobenzenamine, 1-Amino-4-bromobenzene, 4-Aminobromobenzene, 4-Bromoaniline, 4-Bromophenylamine, NSC 7085, p-Aminobromobenzene, p-Aminophenyl bromide, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Bromanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.02 |
| Formelmasse | 170.9684 |