Learn More
4-Bromoanisol (p-Methoxyphenylbromid), TRC
Artikelnummer. 30480767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480767 100 g 100 Gramm
30464809 5 g 5 Gramm
30467109 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480767 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM265815100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-92-7
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.03
Synonym 1-Bromo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-bromobenzene, 4-Anisyl bromide, 4-Bromo-1-methoxybenzene, 4-Bromoanisol, 4-Bromomethoxybenzene, 4-Methoxy-1-bromobenzene, 4-Methoxybromobenzene, 4-Methoxyphenyl bromide, NSC 8042, p-Anisyl bromide, p-Bromanisole, p-Bromoanisole, p-Bromomethoxybenzene, p-Bromophenyl methyl ether, p-Methoxybromobenzene
IUPAC-Name 1-Brom-4-Methoxybenzol
SMILES COc1ccc(Br)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoanisole(p-Methoxyphenyl Bromide)
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Formelmasse 185.968