Learn More
4-Brombenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30332338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332338 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332338 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68052525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzotrifluoride
CAS 402-43-7
Summenformel C14 H21 N O3
Menge 25 g
Synonym 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, p-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)bromobenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, 4-Bromo(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Bromobenzotrifluoride, 4-Trifluoromethyl-1-bromobenzene, p-(Trifluoromethyl)bromobenzene, p-(Trifluoromethyl)phenyl Bromide, p-Bromo(trifluoromethyl)benzene, p-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-Bromobenzotrifluoride
InChI-Formel InChI=1S/C14H21NO3/c1-17-12-5-3-4-11(14(12)18-2)13(16)10-6-8-15-9-7-10/h3-5,10,13,15-16H,6-9H2,1-2H3/t13-/m1/s1
SMILES COc1cccc([C@H](O)C2CCNCC2)c1OC
IUPAC-Name (R)-(2,3-Dimethoxyphenyl)-piperidin-4-ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 251.321
Formelmasse 251.152