Learn More
4-Bromobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30336071
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336071 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30336071 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6805455G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PBB-No. 3
CAS 92-66-0
Summenformel C12 H9 Br
Menge 5 g
Synonym PBB 3 (4-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 4-bromo-, Biphenyl, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-1,1'-biphenyl, (4-Bromophenyl)benzene, 1-Bromo-4-phenylbenzene, 4-Biphenyl bromide, 4-Biphenylyl bromide, 4-Bromobiphenyl, 4-Bromodiphenyl, 4-Phenylbromobenzene, 4'-Bromobiphenyl, NSC 406933, PBB 3, p-Biphenylyl bromide, p-Bromobiphenyl, p-Bromodiphenyl, p-Bromophenylbenzene, p-Phenylbromobenzene, p-Phenylphenyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMILES Brc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1-Brom-4-Phenylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 233.1
Formelmasse 231.9888