Learn More
4-Bromobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30341867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341867 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30341867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68054525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material PBB-No. 3
CAS 92-66-0
Summenformel C12 H9 Br
Menge 25 g
Synonym PBB 3 (4-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 4-bromo-, Biphenyl, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-1,1'-biphenyl, (4-Bromophenyl)benzene, 1-Bromo-4-phenylbenzene, 4-Biphenyl bromide, 4-Biphenylyl bromide, 4-Bromobiphenyl, 4-Bromodiphenyl, 4-Phenylbromobenzene, 4'-Bromobiphenyl, NSC 406933, PBB 3, p-Biphenylyl bromide, p-Bromobiphenyl, p-Bromodiphenyl, p-Bromophenylbenzene, p-Phenylbromobenzene, p-Phenylphenyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMILES Brc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1-Brom-4-Phenylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 233.1
Formelmasse 231.9888