Learn More
(4-Brombutyl)triphenylphosphoniumbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 7333-63-3 |
| Summenformel | C23 H21 N3 O4 . H Cl |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide, (4-Bromobutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, NSC 84071 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H21N3O4.ClH/c24-23(25)26-19-10-8-18(9-11-19)22(28)30-20-12-6-16(7-13-20)14-21(27)29-15-17-4-2-1-3-5-17;/h1-13H,14-15H2,(H4,24,25,26);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CC(=O)OCc3ccccc3)cc2 |
| IUPAC-Name | [4-(2-Oxo-2-phenylmethoxyethyl)phenyl] 4-Carbamimidamidobenzoat;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 439.892 |
| Formelmasse | 439.13 |