Learn More
4-Brombuttersäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
4-Bromobutyric acid is used as a bifunctional cross-linker and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromobutyrinsäure wird als bifunktionaler Quervernetzer und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und verdünntem Alkali.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Bei Raumtemperatur lagern. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln
4-Bromobutyrinsäure wird als bifunktionaler Quervernetzer und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und verdünntem Alkali.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Bei Raumtemperatur lagern. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromobutyric acid |
| Schmelzpunkt | 31°C to 33°C |
| Siedepunkt | 129°C to 131°C (11 mmHg) |
| Flammpunkt | 115°C (239°F) |
| Geruch | Stench |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1743056 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and dilute alkali. |
| Mehr anzeigen |