Learn More
4-Brombuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30346687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346687 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68204510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobutyric Acid
CAS 2623-87-2
Summenformel C4H7BrO2
Menge 10 g
Synonym 4-Bromobutanoic Acid, 4-Bromobutyric Acid, Carboxypropyl Bromide, NSC 99322, γ-Bromobutyric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)CCCBr
IUPAC-Name 4-Brombutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 167
Formelmasse 165.9629