Learn More
4-Brombutyronitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10477860 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10477860
Marke: Thermo Scientific Acros 106800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5332-06-9 | C4H6BrN | 148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5332-06-9
Summenformel C4H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 148
MDL-Nummer MFCD00001971
InChI-Schlüssel CQPGDDAKTTWVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyronitrile, butanenitrile, 4-bromo, 1-bromo-3-cyanopropane, 3-bromopropyl cyanide, 3-cyanopropyl bromide, gamma-bromobutyronitrile, butyronitrile, 4-bromo, usaf do-6, 4-bromo butyronitrile, trimethylene bromocyanide
PubChem CID 21412
IUPAC-Name 4-Brombutanenitril
SMILES C(CC#N)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobutyronitrile
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4800g/mL
Siedepunkt 205.0°C
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)3CN
Brechungsindex 1.4770 to 1.4790
Menge 5 mL
Beilstein 02, 283
Relative Dichte 1.48
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 148
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobutyronitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.