Learn More
4-Brombutyrylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470013
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11470013 5 g 5 Gramm
11480013 25 g 25 Gramm
11490013 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11470013
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 927-58-2 | C4H6BrClO | 185.445 g/mol
4-Bromobutyryl chloride is used as a precursor for the synthesis of carolic acid by reacting with ethoxymagnesiomalonic ester. It is widely utilized as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brombutylchlorid wird als Vorstufe für die Synthese von Carolsäure durch Reaktion mit Ethoxymagnesiomaloniester verwendet. Wird am häufigsten als Zwischenprodukt für die organische Synthese und Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Alle Entzündungsquellen entfernen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 927-58-2
Summenformel C4H6BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 185.445
MDL-Nummer MFCD00000753
InChI-Schlüssel LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride
PubChem CID 70225
IUPAC-Name 4-Brombutanoylchlorid
SMILES C(CC(=O)Cl)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobutyryl chloride
Dichte 1.6
Siedepunkt 102°C to 103°C (40 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Strukturformel Br(CH2)3COCl
Brechungsindex 1.492
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1743026
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 185.45
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromobutyryl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Bromobutyryl chloride