Learn More
4-Bromzimtsäure, vorwiegend trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440423 100 g 100 Gramm
11420423 5 g 5 Gramm
11430423 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440423 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11503.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1200-07-3 | C9H7BrO2 | 227.06 g/mol
4-Bromocinnamic acid has been used in the preparation of: (E)-β-bromo-4-bromostyrene, 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinoline, brominated dansyl derivative (4-bromophenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido)butanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromocinnaminsäure kommt zum Einsatz bei der Herstellung von: (E)-β-Bromo-4-Bromostiren,2-Amino-7-(Piperidin-4-yl)-Isoquinolin, bromiertes Dansyl-Derivat (4-Bromophenyl)-4-(5-(Dimethylamino)-Naphthalin-1-Sulfonamido)Butansäure.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ethylacetat, DMSO. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern und von inkompatiblen Substanzen wie Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1200-07-3
Summenformel C9H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.06
MDL-Nummer MFCD00004394
InChI-Schlüssel CPDDDTNAMBSPRN-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-bromocinnamic acid, p-bromocinnamic acid, 3-4-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,4, 2e-3-4-bromophenyl prop-2-enoic acid, trans-4-bromocinnamic acid, e-3-4-bromophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-4-bromophenyl-, 2e, 4-bromocinnamic acid, predominantly trans, rarechem bk hd c006
PubChem CID 737158
IUPAC-Name (E)-3-(4-bromphenyl)prop-2-ensäure
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromocinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 260°C to 264°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 3538823
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ethyl acetate,DMSO. Insoluble in water.
Formelmasse 227.06
Reinheit (%) ≥98%