Learn More
4-Bromcrotonsäurebenzoylmethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393227 25 g 25 Gramm
11383227 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13765.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 154561-38-3 | Molecular Formula: C12H11BrO3 | Molecular Weight: 283.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154561-38-3
Summenformel C12H11BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 283.12
MDL-Nummer MFCD00236054
InChI-Schlüssel JARTYZWEUJDLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2-phenylethyl 4-bromobut-2-enoate, acmc-20ajxj, 2-butenoic acid,4-bromo-, 2-oxo-2-phenylethyl ester
PubChem CID 53412107
IUPAC-Name Phenacyl4-Brombut-2-enoat
SMILES BrCC=CC(=O)OCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromocrotonic acid benzoylmethyl ester
Schmelzpunkt 89°C to 91°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3335
Formelmasse 283.13
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke