Learn More
4-Bromfuran-2-Carboxamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429027
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15429027 1 g 1 Gramm
15449027 250 mg 250 Milligramm
15439027 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15429027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52355.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 957345-95-8 | C5H4BrNO2 | 189.996 g/mol
Reactant in the synthesis of 6-Phenanthridinones. Bromofuran-2-carboxamide used in the investigation of supramolecular amide and thioamide synthons in hydrogen bonding patterns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel für die Synthese von von 6-Phenanthridinonen. Bromofuran-2-Carboxamid wird bei der Untersuchung supramolekularer Amide und Thioamid-Synthone in Wasserstoffbrückenbindungsmustern verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957345-95-8
Summenformel C5H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.996
MDL-Nummer MFCD12755858
InChI-Schlüssel UDNSRLLRTQICFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-furan-2-carboxylic acid amide
PubChem CID 57589975
IUPAC-Name 4-Bromfuran-2-carboxamid
SMILES C1=C(OC=C1Br)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromofuran-2-carboxamide
Menge 1 g
Formelmasse 189.99
Reinheit (%) 96%