Learn More
4-Bromfuran-2-Carboxamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7034663
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15449027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52355.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 957345-95-8 | C5H4BrNO2 | 189.996 g/mol
Reactant in the synthesis of 6-Phenanthridinones. Bromofuran-2-carboxamide used in the investigation of supramolecular amide and thioamide synthons in hydrogen bonding patterns.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel für die Synthese von von 6-Phenanthridinonen. Bromofuran-2-Carboxamid wird bei der Untersuchung supramolekularer Amide und Thioamid-Synthone in Wasserstoffbrückenbindungsmustern verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957345-95-8
Summenformel C5H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.996
MDL-Nummer MFCD12755858
InChI-Schlüssel UDNSRLLRTQICFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-furan-2-carboxylic acid amide
PubChem CID 57589975
IUPAC-Name 4-Bromfuran-2-carboxamid
SMILES C1=C(OC=C1Br)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromofuran-2-carboxamide
Menge 250 mg
Formelmasse 189.99
Reinheit (%) 96%