Learn More
4-Bromheptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044141
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11381717 5 g 5 Gramm
11391717 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11381717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04807.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 998-93-6 | C7H15Br | 179.10 g/mol
4-Bromoheptane is used in the preparation of 4-nitro-heptane by reacting with sodium nitrite as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromheptan wird bei der Herstellung von 4-Nitro-heptan durch Reagieren mit Natriumnitrit als Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 998-93-6
Summenformel C7H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 179.10
MDL-Nummer MFCD00039182
InChI-Schlüssel BNUTXEKPXPZAIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptane, 4-bromo, 4-bromo-heptane, acmc-20ammr, 4-bromoheptane 5g
PubChem CID 70460
IUPAC-Name 4-Bromheptan
SMILES CCCC(Br)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoheptane
Dichte 1.14
Siedepunkt 60°C to 62°C (18 mmHg)
Flammpunkt 40°C (104°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1697144
Löslichkeitsinformationen Miscible with carbon tetrachloride,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 179.11
Reinheit (%) 97%