Learn More
4-Bromisophthalsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromoisophthalic Acid |
| CAS | 6939-93-1 |
| Summenformel | C8H5BrO4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 1,3-Dicarboxy-4-bromobenzene, 1-Bromobenzene-2,4-dicarboxylic Acid, 4-Bromoisophthalic Acid, NSC 38770 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5BrO4/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br |
| IUPAC-Name | 4-Bromisophthalsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.02 |
| Formelmasse | 243.9371 |