Learn More
4-Bromisochinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438506 100 g -
11418506 5 g 5 Gramm
11428506 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15951.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1532-97-4 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1532-97-4
Summenformel C9H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 208.06
MDL-Nummer MFCD00006904
InChI-Schlüssel SCRBSGZBTHKAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoquinoline, 4-bromo, 4-bromo-isoquinoline, 4-isoquinolinyl bromide, 4-bromisochinolin, 4bromoisoquinoline, 4-bromoisoquinoline, 4-bromo isoquinoline, 4-bromoisoquinoline?, pubchem6212, acmc-1bu1h
PubChem CID 73743
IUPAC-Name 4-Bromisochinolin
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoisoquinoline
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Siedepunkt 285°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 114431
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 98%