Learn More
4-Bromisochinolin, TRC
Artikelnummer. 30346265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346265 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6844881G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromoisoquinoline
CAS 1532-97-4
Summenformel C9 H6 Br N
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6BrN/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-6H
SMILES Brc1cncc2ccccc12
IUPAC-Name 4-Bromisochinolin
Molekulargewicht (g/mol) 208.05
Formelmasse 206.9684