Learn More
4-(Brommethyl)-1-chlor-2-methoxybenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene |
| CAS | 103347-14-4 |
| Summenformel | C8H8BrClO |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-4-chlorobenzyl Bromide, 4-Bromomethyl-1-chloro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-3-methoxybenzyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(CBr)ccc1Cl |
| IUPAC-Name | 4-(Brommethyl)-1-chlor-2-methoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.51 |
| Formelmasse | 233.9447 |