Learn More
4-(Brommethyl)-1-chlor-2-methoxybenzol, TRC
Artikelnummer. 30333854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333854 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB688590500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene
CAS 103347-14-4
Summenformel C8H8BrClO
Menge 500 mg
Synonym 3-Methoxy-4-chlorobenzyl Bromide, 4-Bromomethyl-1-chloro-2-methoxybenzene, 4-Chloro-3-methoxybenzyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C8H8BrClO/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4H,5H2,1H3
SMILES COc1cc(CBr)ccc1Cl
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)-1-chlor-2-methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 235.51
Formelmasse 233.9447