Learn More
4-Brommethyl-2(1H)-chinolinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406986
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11406986 5 g 5 Gramm
11496976 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406986 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25305.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4876-10-2 | Molecular Formula: C2H4Cl2O | Molecular Weight: 114.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4876-10-2
MDL-Nummer MFCD03426152
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone
Schmelzpunkt ∼254°C (decomposition)
Summenformel C2H4Cl2O
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Synonym dichloromethyl methyl ether, 1,1-dichlorodimethyl ether, dichloro methoxy methane, methane, dichloromethoxy, ether, dichloromethyl methyl, alpha,alpha-dichloromethyl methyl ether, methoxydichloromethane, 1,1-dichloromethyl methyl ether, alpha,alpha-dichloromethyl ether, dichloromethylmethylether
InChI-Schlüssel GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(Cl)Cl
IUPAC-Name Dichlor(difluor)methan
Molekulargewicht (g/mol) 114.95
PubChem CID 21004
Formelmasse 238.08