Learn More
4-Brommethyl-2(1H)-chinolinon, TRC
Artikelnummer. 30336560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336560 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6877751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromomethyl-2(1H)-quinolinone
CAS 4876-10-2
Summenformel C10 H8 Br N O
Menge 1 g
Synonym 4-(Bromomethyl)carbostyril, 4-(Bromomethyl)quinolin- 2(1H)-one, 4-Bromomethyl-1H-quinolin-2-one, NSC 108455
InChI-Formel InChI=1S/C10H8BrNO/c11-6-7-5-10(13)12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5H,6H2,(H,12,13)
SMILES BrCC1=CC(=O)Nc2ccccc12
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)-1H-Chinolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 238.081
Formelmasse 236.979