Learn More
4-(Brommethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10592462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10592462 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10502472 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592462 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC20308CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 113841-59-1
Summenformel C11H10BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 252.111
MDL-Nummer MFCD03086124
InChI-Schlüssel KCGVZUOBUPWFJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776518
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)-3-Methyl-5-Phenyl-1,2-Oxazol
SMILES CC1=NOC(=C1CBr)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, pubchem23336, acmc-1c8sr, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-isoxazole, isoxazole,4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl, isoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl
Formelmasse 252.11
Reinheit (%) 95%