Learn More
4-Brommethyl-7-methoxycumarin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin |
| CAS | 35231-44-8 |
| Summenformel | C11 H9 Br O3 |
| Menge | 2 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9BrO3/c1-14-8-2-3-9-7(6-12)4-11(13)15-10(9)5-8/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr |
| IUPAC-Name | 4-(Brommethyl)-7-methoxychromen-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.09 |
| Formelmasse | 267.9735 |