Learn More
4-Brommethyl-7-methoxycumarin, TRC
Artikelnummer. 30329417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329417 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329417 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB685400500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin
CAS 35231-44-8
Summenformel C11 H9 Br O3
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H9BrO3/c1-14-8-2-3-9-7(6-12)4-11(13)15-10(9)5-8/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)-7-methoxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 269.09
Formelmasse 267.9735