Learn More
4-Brommethyl-7-methoxycumarin, TRC
Artikelnummer. 30336544
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336544 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336544 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6854001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin
CAS 35231-44-8
Summenformel C11 H9 Br O3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H9BrO3/c1-14-8-2-3-9-7(6-12)4-11(13)15-10(9)5-8/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CBr
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)-7-methoxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 269.09
Formelmasse 267.9735