Learn More
4-(Brommethyl)biphenyl, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724953 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10724953 5 g 5 Gramm
10120912 25 g 25 Gramm
11924531 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10724953 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 368950050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2567-29-5 | C13H11Br | 247.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2567-29-5
Summenformel C13H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 247.13
InChI-Schlüssel HZQLUIZFUXNFHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethylbiphenyl, 4-bromomethyl biphenyl, 4-bromomethyl-1,1'-biphenyl, 4-phenylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenylbenzene, bromoethylbiphenyl, 4-biphenylmethylbromide, 4-bromomethyl-biphenyl
PubChem CID 257716
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-4-Phenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)biphenyl
Schmelzpunkt 83.0°C to 86.0°C
Farbe Beige bis gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H4CH2Br
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene
Formelmasse 247.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Bromomethyl)biphenyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.