Learn More
4-(Brommethyl)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10378022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10378022 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10622855 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10356564 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10378022 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29908DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 125552-89-8
Summenformel C6H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 179.057
InChI-Schlüssel LMOOYAKLEOGKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl tetrahydropyran, 4-bromomethyltetrahydropyran, 4-bromomethyl oxane, 4-bromomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 4-bromomethyl-tetrahydropyran, 2h-pyran, 4-bromomethyl tetrahydro
PubChem CID 2773286
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)Oxan
SMILES C1COCCC1CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 179.06
Reinheit (%) 97%