Learn More
4-Bromphenethylamin, TRC
Artikelnummer. 30339789
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339789 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339789 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6136651G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenethylamine
CAS 73918-56-6
Summenformel C8H10NBr
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
SMILES NCCc1ccc(Br)cc1
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 200.08
Formelmasse 198.9997