Learn More
4-Bromphenethylamin, TRC
Artikelnummer. 30336359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336359 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336359 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB61366510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenethylamine
CAS 73918-56-6
Summenformel C8H10NBr
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
SMILES NCCc1ccc(Br)cc1
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 200.08
Formelmasse 198.9997