Learn More
4-Bromphenethylamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromophenethylamine |
| CAS | 73918-56-6 |
| Summenformel | C8H10NBr |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2 |
| SMILES | NCCc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-(4-Bromphenyl)ethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.08 |
| Formelmasse | 198.9997 |