Learn More
4-Bromphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462667
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462667 2500 g 2500 Gramm
11442667 100 g 100 Gramm
11452667 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11462667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14873.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
4-Bromophenol is used as an intermediate in medicine grade. It is also used as a phenol that is used in Stille reactions. It is used in the intermediate of organic synthesis, flame retardant and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromphenol wird als Zwischenprodukt in der Medizin verwendet. Es wird auch als Phenol bei der Stille-Kupplung verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in der Herstellung von Flammenschutzmitteln und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser. Es ist löslich in 5 % Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-41-2
Summenformel C6H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 173.009
MDL-Nummer MFCD00002313
InChI-Schlüssel GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
IUPAC-Name 4-Bromphenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenol
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Dichte 1.84
Siedepunkt 235°C to 238°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Phenol-like
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1680024
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1428
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water. It is soluble in 5%ethanol.
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 99%