Learn More
(4-Bromphenyl)cyclopropylmethanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
10730414 50 g 50 Gramm
10279293 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10730414 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 235420500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 6952-89-2 | C10H9BrO | 225.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6952-89-2
MDL-Nummer MFCD00019227
InChI-Schlüssel QTHHOINSCNBYQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl cyclopropyl methanone, 4-bromophenyl cyclopropyl ketone, 4-bromophenyl cyclopropylmethanone, methanone, 4-bromophenyl cyclopropyl, 4-bromo-cyclopropylcarbonylbenzene, acmc-1bag8, 4-bromobenzoyl cyclopropane, bromophenylcyclopropylmethanone
PubChem CID 81394
IUPAC-Name (4-Bromphenyl)-Cyclopropylmethanon
SMILES C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Chemischer Name oder Material (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige bis Orange oder Gelb
Dichte 1.4500g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H9BrO
Brechungsindex 1.5919
Menge 50 g
Relative Dichte 1.45
Molekulargewicht (g/mol) 225.09
Formelmasse 225.09
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.