Learn More
4-Bromphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317556
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317556 5 g 5 Gramm
11327556 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11101.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1985-12-2 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1985-12-2
Summenformel C7H4BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 214.08
MDL-Nummer MFCD00004808
InChI-Schlüssel XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
PubChem CID 16133
IUPAC-Name 1-brom-4-isothiocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 144°C to 145°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 878549
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 214.09
Reinheit (%) 97%