Learn More
4-Bromphenylisothiocyanat, Maybridge
Artikelnummer. 10211003
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10211003 10 g 10 Gramm
10779025 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10211003 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01925EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1985-12-2
Summenformel C7H4BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 214.08
InChI-Schlüssel XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
PubChem CID 16133
IUPAC-Name 1-brom-4-isothiocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 214.09
Reinheit (%) 97%