Learn More
4-Bromphenylacetylen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromophenylacetylene |
| CAS | 766-96-1 |
| Summenformel | C8 H5 Br |
| Menge | 2 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)C#C |
| IUPAC-Name | 1-brom-4-ethynylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.03 |
| Formelmasse | 179.9575 |