Learn More
4-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 622-88-8 |
| Summenformel | C6H8BrClN2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 4-Bromophenylhydrazine Monohydrochloride, p-Bromophenylhydrazine Monohydrochloride, (4-Bromophenyl)hydrazine Monohydrochloride, (p-Bromophenyl)hydrazine Monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMILES | CCOC(=O)C=C(C)C |
| IUPAC-Name | (4-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 223.5 |